Learn More
SERTM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA563024
Artikelnummer. 15790802
  • 492.00€ / 100µL
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PSDAGSSFTN LEVCSISSQR STFSNLSS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SERTM1
Polyclonal
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A2A2V5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
400120
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Unconjugated
SERTM1
SERTM1
Recombit protein corresponding to Human SERTM1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Research Use Only