Learn More
Fisherbrand™ Tête de piston dentelée pour broyeur pour tissus en PTFE
À utiliser avec un récipient en verre pour homogénéiser la matière tissulaire. Le piston dentelé pour broyeur pour tissus en PTFE est fabriqué en PTFE pur.
16.40€ - 32.70€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Autoclavable | Oui (individuellement) |
Couleur | Blanc |
Matériau | Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE |
Type de produit | Broyeur homogénéisateur pour tissus & Broyeur homogénéisateur pour tissus |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10269751
|
Fisherbrand™
011.302 |
2 ml | 230mm |
18.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10055961
|
Fisherbrand™
011.305 |
5 ml | 235mm |
18.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10301692
|
Fisherbrand™
011.310 |
10 ml | 270 mm |
16.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10127851
|
Fisherbrand™
011.315 |
15 ml | 270 mm |
21.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10426871
|
Fisherbrand™
011.330 |
30 ml | 270 mm |
26.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10381732
|
Fisherbrand™
011.350 |
50 ml | 270mm |
32.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE- Ultra pur, aucune contamination
- Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
- Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
1 de chaque | |
Blanc | |
Broyeur homogénéisateur pour tissus & Broyeur homogénéisateur pour tissus | |
Broyeur / homogénéiseur de tissus, récipient en verre |
Oui (individuellement) | |
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE | |
Réduction de la granulométrie |