Learn More
BINDER™ Série M Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation étendues
Grâce aux nombreuses options de programmation et la prise en charge de températures pouvant atteindre 300 °C, les chambres d’essai de matériau de la série M conviennent tout particulièrement aux essais de matériau et de vieillissement. La turbine à air puissante assure un chauffage rapide.
Marque: BINDER™ 9010-0205
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilateur réglable
- Volet de ventilation contrôlé par programme
- Contrôleur LCD couleur avec programmation d’intervalles de temps
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface d’ordinateur : RS 422
Spécification
25.4 cu. ft. | |
Forcé | |
720 L | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
Acier inoxydable | |
M720-400 V | |
NEMA 5-20P | |
1235 x 970 x 1695 mm | |
400 V, 50/60 Hz, 5 kW, 3 phases | |
5 kW | |
50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
M720-400 V, standard, série M Classic.Line - Chambres de séchage et de chauffage avec convection forcée et fonctions de programme avancées, 720 L, 400 V 3 ∼ 50/60 Hz | |
Température ambiante +5°C jusqu’à 300°C | |
Écran couleur LCD | |
45 kg | |
2/16 | |
1000 x 610 x 1200 mm | |
203 kg | |
400 V | |
10,9 A | |
Technologie APT.line™ |