Learn More
BINDER™ Série KBW - Chambres de croissance, avec éclairage
La chambre de croissance KBW assure une diffusion homogène de la lumière grâce à son éclairage naturel. Ainsi, elle offre des conditions de luminosité et de température constantes.
15395.00€ - 23750.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Éclairage | Système d’éclairage breveté |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de bouchon | CEE |
Plage de températures (métrique) | Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15661197
|
BINDER™
9020-0338 |
247 L | 945 x 850 x 1465 mm |
15395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15621207
|
BINDER™
9020-0339 |
400L | 945 x 970 x 1965 mm |
17295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15671207
|
BINDER™
9020-0340 |
698L | 1270 x 1040 x 1950 mm |
23750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Plage de température : 0 °C à 70 °C
- Plage de température avec éclairage : 5 °C à 60 °C
- 3 cassettes d’éclairage à position variable dotées respectivement de 5 tubes fluorescents
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- contrôleur intuitif à écran tactile avec programmation par séquence et en temps réel et enregistrement interne des valeurs de mesure
- Porte intérieure à fermeture hermétique en verre de sécurité (ESG)
- La corrosion du verre est évitée grâce à un revêtement TIMELESS spécial
- 3 clayettes-grilles en acier inoxydable
- Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone, 30 mm, gauche
- Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface pour ordinateur : Ethernet
- Chauffage de porte
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C | |
Écran tactile TFT |
Système d’éclairage breveté | |
CEE | |
Chambre de croissance | |
200 V |