Learn More
Kautex™ PEHD, bonbonne série 350
S’utilise avec : Stockage, transport, transfert ; Couleur : Naturel
Marque: Kautex™ 2000084136
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PEHD de couleur naturelle
- Avec bouchon à vis
- Forme ronde
- Les raccords du robinet d’arrêt sont disponibles en tant qu’accessoires
- Les applications incluent le stockage, le transfert et le transport
Spécification
15,8 gal | |
Bouchon à vis | |
50 mm | |
Stockage, transport, transfert | |
823 mm | |
PEHD | |
Bonbonne |
60 l | |
Naturel | |
346mm | |
Imprimé bleu | |
Bouchon à vis | |
2/boîte | |
Rond |