Learn More
Cytiva Milieu d’échange d’ions Sephadex™
Sépare les molécules sur de larges plages de poids moléculaire et de pH
Marque: Cytiva 17-0220-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plage d’échangeurs anioniques faibles et forts (A) et cationiques (C). Plage de fractionnement : A-25 et C-25, jusqu’à 30 000 ; A-50 et C-50 : 30 000–100 000.
Très hautes capacités même à des forces ioniques élevées
Très faible adsorption non spécifique
Large gamme d’applications à des échelles de laboratoire et de processus
Convient aux techniques de colonne ou de lot
Simple et économique à utiliser
DEAE Sephadex
- Échangeur d’anions faibles et forts
- Gamme de pH 2 à 9
QAE Sephadex
- Échangeur d’anions fort
- Plage de pH : 2-12
- Échangeur de cations faibles
- Plage de pH : 6-10
- Échangeur de cations fort
- Plage de pH : 4-13
Spécification
100 g | |
Techniques de colonnes ou de lots | |
Microbille sphérique solide | |
2 à 5,9 po. | |
Carboxyméthyl | |
6 à 10 | |
30 000 à 100 000 |
40 à 120 μm sous forme sèche | |
Sephadex Ion Exchange Media | |
Séparation et purification des protéines, polypeptides, acides nucléiques et autres biomolécules chargées à l’aide de techniques de colonnes ou de lots | |
5 à 15 cm | |
CM-Sephadex C-50 | |
Dextrane réticulé | |
4° à 30°C |