Learn More
Cytiva Milieux haute résolution Sephacryl™ S-300
Offre une bonne récupération et une faible adsorption non spécifique. Matrice allyl dextran/bisacrylamide hydrophile, rigide pour une purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules. Active la filtration sur gel à l’échelle industrielle et du laboratoire et peut être achetée dans des colonnes pré-conditionnées.
Marque: Cytiva 17-0599-01
798.95 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour purifier les anticorps et les protéines sériques et de taille moyenne
- Excellente purification sur une large plage de poids moléculaires
- Grande reproductibilité due à la stabilité chimique et physique à long terme
- Débit et récupération élevés
- Convient parfaitement à une utilisation à l’échelle industrielle
- Conditions de stockage : éthanol à 20 % ; 4° à 30°C
- Disponibles en plusieurs sélectivités et volumes
Stabilité chimique (stable dans tous les tampons courants) :
- Acide acétique 1 M, urée 8 M
- Chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %
- NaCl 2 M, éthanol à 24 %
- Propanol à 30 %, acétonitrile à 30 %
- NaOH 0,5 M (pour le nettoyage)
- 3 à 11 (à long terme et en fonctionnement)
- 2 à 13 (à court terme)
- Variation de volume négligeable due à des changements de pH ou de force ionique
- Autoclavage : à 121°C, pH 7, pendant 30 minutes (gel uniquement)
- Agents antimicrobiens : éthanol à 20 %
Spécification
750 ml | |
25 à 75 μm | |
Sephacryl HR Media | |
40 à 140 cm | |
5,9 in | |
100 kPa | |
Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide | |
4° à 30°C |
> 150 cm/h | |
19 à 230 L | |
Microbille sphérique solide | |
Permet une purification rapide et reproductible des anticorps, des protéines sériques et des protéines de taille moyenne par filtration sur gel à l’échelle industrielle et en laboratoire | |
15cm | |
3 à 11 | |
Anticorps, protéines sériques et de taille moyenne |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sephacryl S-300 High Resolution, 750 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.