Learn More
Cytiva Milieux haute résolution Sephacryl™
Purifie aussi bien les protéines, polysaccharides et autres macromolécules par filtration sur gel en laboratoire qu’à l’échelle industrielle. Le milieu haute résolution Cytiva Sephacryl™ permet des purifications rapides et reproductibles.
Marque: Cytiva 17-0599-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules
- Milieu de filtration sur gel offrant une haute résolution et un fonctionnement simple et rapide
- Disponible dans cinq plages de fractionnement différentes, permet des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires
- Milieu BioProcess pris en charge dans les applications industrielles et reconnu dans les procédés approuvés
- Disponible dans différentes tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour faciliter la mise à l’échelle et le développement des procédés
- Stabilité physique et chimique à long terme et manipulation aisée
- La nature hydrophile permet une récupération maximale et une adsorption non spécifique minime
- Granulométrie moyenne : 50 μm
- Matrice : dextrane allylique et N,N’-méthylènebisacrylamide
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3-11
- Durée de conservation : 5 ans
Spécification
NaOH 0,2 M, HCl 0,1 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, HCl de guanidine 6 M, 1 % de SDS, 20 % d’éthanol, 30 % de propanol, 30 % d’acétonitrile (testé à 40deg;C pendant 1 semaine), NaOH 0,5 M (uniquement pour le nettoyage en circuit fermé) | |
150 ml | |
15cm | |
1 bar | |
50 mu;m | |
4° à 30°C | |
Gel Filtration Media |
Milieu HR Sephacryl S-300 | |
5,9 in | |
gt; 150°cm/h | |
3 à 11 | |
Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide | |
Purification des protéines, polysaccharides et autres macromolécules |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sephacryl S-300 High Resolution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.