Learn More
Lenz Laborglasintrumente Entonnoirs de séparation, conforme à Squibb, ambré, avec bouchon en PTFE, sans échelle
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 04018128
Code produit. 11993451
  • 215.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Sans échelle
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
50 ml
Verre borosilicaté 3.3
NS 19/26