Learn More
Lenz Laborglasintrumente Entonnoirs de séparation, conforme à Squibb, ambré, avec bouchon en PTFE, sans échelle
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 04018170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Sans échelle
- Avec bouchon en PTFE
- Avec dispositif de retenue fileté
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
1 L | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
NS 29/32 |