Learn More
WTW™ Électrode de pH spéciale SenTix™ SP-DIN PLUS
Les échantillons spéciaux nécessitent des électrodes spéciales : valeur du pH des échantillons à faible teneur en ions, petits volumes et bien plus encore : Pas de problème pour les spécialistes SenTix™. Une sélection d’électrodes à insertion, de micro-électrodes et d’autres électrodes spéciales permet de résoudre presque tous les problèmes de mesure du pH.
Marque: WTW™ 103730
376.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Tête | |
2 à 13 | |
Électrode de pH spéciale SenTix™ PLUS | |
connecteur d’électrode DIN | |
0°C à 80°C |
Axe en plastique | |
0°C à 80°C | |
pH-mètre | |
SenTix™ SP-DIN | |
65/25 mm |