Learn More
WTW™ Électrode pH spéciale SenTix™ Mic PLUS
Spécialisées pour tous les cas, ces électrodes de pH pour applications spéciales permettent de déterminer la valeur du pH des surfaces, des solides en suspension, des suspensions et bien plus encore. Micro-électrode spéciale pouvant résoudre presque tous les problèmes de mesure du pH
Marque: WTW™ 103647
365.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Micro-électrode de pH, membrane de 5 mm
- Spécialisées pour tous les cas, les électrodes de pH pour applications spéciales permettent de déterminer la valeur du pH des surfaces, des solides en suspension, des suspensions et bien plus encore
- Large sélection de mesures spéciales
- Adaptation à la consistance de l’échantillon par des membranes en verre spéciales
- Précision de mesure optimale grâce à une technique de diaphragme adaptée
- Micro-électrode spéciale pouvant résoudre presque tous les problèmes de mesure du pH
Spezifikation
Noir | |
Tête | |
Axe en verre, membrane en céramique | |
0°C à 100°C | |
pH-mètre Vario | |
SenTix™ Mic | |
0 à 100°C | |
76,2 |
Manchons de marquage de fil PermaSleeve | |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode de pH spéciale SenTix™ PLUS | |
DIN, connecteur d’électrode BNC | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/l, sans Ag+), les électrodes pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déminéralisée | |
40/80 mm |