Learn More
WTW™ Électrode SenTix™ Mic-D PLUS
Les échantillons spéciaux nécessitent des électrodes spéciales : valeur du pH des échantillons à faible teneur en ions, petits volumes et bien plus encore : Pas de problème pour les spécialistes SenTix™. Une sélection d’électrodes à insertion, de micro-électrodes et d’autres électrodes spéciales permet de résoudre presque tous les problèmes de mesure du pH.
Marque: WTW™ 103660
309.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Câble fixe | |
Axe en verre, membrane au platine | |
-5°C à +100°C | |
pH-mètre Vario | |
SenTix™ Mic-D | |
1 m |
Platinum | |
0 à 14 | |
Électrode SenTix ™ PLUS | |
DIN, fiche d’électrode BNC, câble de 1 m | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déionisée | |
96 mm |