Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Ensemble de tubulures de rechange pour pompe de microbiologie Sentino™
Tubulure de rechange pour pompe Sentino pour les entonnoirs magnétiques.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4285
86.76 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour une utilisation avec notre pompe Sentino
- Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Non stérile | |
10/boîte | |
Tubulure en élastomère thermoplastique |