Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir à filtres magnétiques Sentino™
Entonnoirs magnétiques conçus pour une utilisation avec notre pompe Sentino.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4277
386.83 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
500 mL | |
Autoclavables | |
Non stérile |
Polyphénylsulfone | |
13,1 cm2 |