Learn More
Greiner Bio-One Plaque SensoPlate™ LoBase à 1 536 puits, à fond en verre
Compatible avec les milieux de culture cellulaire
Marque: Greiner Bio-One 783892
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Codage alphanumérique des puits
Spécification
Étalon | |
32 x 48 | |
Transparent | |
1536 | |
Stérile | |
16 | |
16/boîte | |
128 x 85 x 10 mm |
Avec couvercle | |
Non autoclavable | |
Verre borosilicaté, Polystyrène | |
3 à 10 μl | |
Coins arrondis | |
1 | |
4deg;C à 37deg;C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Plaque SensoPlate™ LoBase à 1 536 puits, à fond en verre > Noire, avec fond transparent
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu