Learn More
B Braun™ Gants latex pour mains sensibles
Click to view available options
Couleur : Blanc ; Taille : (M
Description
Gants d’examen et de protection
- À usage unique
- Non stériles
- Non poudrés
- Blanc Naturel
- Latex de caoutchouc naturel
- Durée de conservation : 3 ans
- À conserver à température ambiante et à protéger de la poussière, de l’humidité, de la lumière du soleil et de l’ozone
- Doigt droit
- Ambidextres
- Manchette à bord roulé
- Surface micro-rugueuse, doigts texturés
- Surface interne du gant à revêtement polymère.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN 455, ASTM F 1671-07 (pénétration virale) et EN 374, EN 420 et PSA 89/686 / CEE, cat. III |
Couleur | Blanc naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Surface micro-rugueuse |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
Palm Thickness (Metric) | ≥0.11 mm |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen |
Dimensions | M |