Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de CMI pour Gram-négatifs Sensititre™
Utilisez les derniers agents antimicrobiens (doripénème et tigécycline, notamment) pour obtenir des résultats précis et économiques, grâce aux plaques de CMI pour Gram-négatifs Thermo Scientific™ Sensititre™.
Marque:  Thermo Scientific™ YGN2F
320.78 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15334869
  • 399.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les derniers agents antimicrobiens (doripénème et tigécycline, notamment) pour obtenir des résultats précis et économiques, grâce aux plaques de CMI pour Gram-négatifs Thermo Scientific™ Sensititre™.
Utilisez les derniers agents antimicrobiens (doripénème et tigécycline, notamment) pour obtenir des résultats précis et économiques, grâce aux plaques de CMI pour Gram-négatifs Sensititre.
  • Format pour plusieurs échantillons pour diminuer les coûts par test 
  • Options de lecture automatisée, semi-automatisée ou manuelle pour une flexibilité optimale
  • Longue durée de conservation et stockage à température ambiante qui simplifient la gestion de stocks
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
H2O (réf. T3339)
Multiple
Plaque de CMI pour Gram-négatifs Sensititre
Plaque Gram négatif
MIC, Point de rupture
35°C O2
1
Boîte
Lecture automatique ou manuelle
50 μl
Divers
MHB (réf. n° T3462)
Divers
Bactéries à Gram-négatif
Organismes à Gram négatif : Entérobactéries, non-entérobactéries, Proteus sp.
18 h
10
10 / boîte
Pour les entérobactéries et non-entérobactéries : 10 μl, 30 μl* (*Aide à la détection des mécanismes de résistance pour les organismes à Gram négatifs ; voir la notice d’emballage). Pour Proteus sp. : 1 μl