Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blanc série 48-105 HyFlex™
Conception pour les applications légères qui nécessitent de hauts niveaux de confort et de résistance à l’abrasion.
Marque: Ansell™ 48105090
26.48 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gants industriels
- Confort et protection pour applications légères
- Permettent la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux
- Offrent une sécurité, une dextérité et une durabilité améliorées
Applications :
- Assemblage, inspection et conditionnement de petits composants
- Petites tâches d’assemblage
Spécification
Polyuréthane | |
Nylon | |
9 | |
Maille | |
12 paires | |
48-105 |
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 0030 | |
Gants légers | |
Blanc | |
Nylon | |
Résistance à l’abrasion |