Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blancs Sensilite™ série 48-100
Conception pour les applications légères qui nécessitent de hauts niveaux de confort et de résistance à l’abrasion.
38.00€
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE II EN 388 : 4131
Matériau de la manchette Nylon
Coating Material Polyuréthane
Type de produit Gants légers
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12660912
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
48100100
10
38.00€
12 paires
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12670912
Afficher les documents
Ansell™
48100110
11
38.00€
12 paires
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12680912
Afficher les documents
Ansell™
48100060
6
38.00€
12 paires
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12690912
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
48100070
7
38.00€
12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12600922
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
48100080
8
38.00€
12 paires
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12610922
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
48100090
9
38.00€
12 paires
Expédition estimée: 28-05-2025
Description
  • Gants industriels
  • Résistance à l’abrasion pour une durée d’utilisation prolongée
  • La doublure et le revêtement fins offrent une grande dextérité et une grande flexibilité
  • Le gant Sensilite 48-100 permet une extrême sensibilité tactile lorsque la précision est nécessaire
  • De couleur blanche pour garantir la qualité du processus et prévenir la contamination croisée
  • Confort et protection pour applications légères
  • Permettent la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux
  • Offrent une sécurité, une dextérité et une durabilité améliorées
Applications :
  • Assemblage et démontage d’équipements
  • Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
  • Réparation et maintenance d’équipements
  • Chargement et déchargement de pièces ou boîtes rugueuses
  • Prélèvement de pièces et accessoires
  • Support et maintenance de lignes de production
Spécification
Spécification
Polyuréthane
Nylon
Gants légers
Maille
Paume enduite
Résistance à l’abrasion
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 4131
Polyuréthane
48-100
Nylon
12 paires
48-100
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blancs Sensilite™ série 48-100