Learn More
Semperit™ Gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed™ Supreme
Découvrez la sécurité optimale et les propriétés tactiles idéales des gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed Supreme™. Leur bord roulé renforce également le confort et leur durée de conservation est de trois ans.
95.00€ - 101.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Stérilité | Stérile |
Épaisseur (métrique) | de 0,19 à 0,24mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10752391
|
Semperit™
3000006094 |
8 |
101.00€
50 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15380404
|
Semperit™
3000006090 |
6 |
95.00€
50 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stériles
- Usage unique
- Non poudrés
- En latex de caoutchouc naturel
Spécification
Blanc | |
Sans poudre | |
de 0,19 à 0,24mm |
Latex | |
Stérile |