Learn More
Semperit™ Gants chirurgicaux en latex Sempervivum Suprême™
Utilisez les gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed Supreme™ pour vos besoins chirurgicaux. Ils sont certifiés EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.
90.15€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12405030
|
Semperit™
3000006096 |
9 |
90.15€
50 paires |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12495020
|
Semperit™
3000006095 |
8,5 |
90.15€
50 paires |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stériles
- Naturel blanc
- Non poudrés
- À bord roulé
- Jetables
Spécification
EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 | |
Oui | |
Sans poudre | |
de 0,19 à 0,23mm | |
285 mm |
Blanc | |
Latex | |
Stérile | |
Bord roulé |