Learn More
SemperIt™ Gants de protection poudrés, en latex Semperguard™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- Bon port, même dans un environnement humide
- Le latex naturel de haute qualité offre un excellent confort et s’adapte parfaitement à la main
- Exempt de phtalates / d’adoucissants
- Excellent rapport qualité-prix partout où des produits en poudre sont nécessaires
- Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I
- Idéal pour une utilisation avec des denrées alimentaires grasses et d’autres substances grasses
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
- La boîte distributrice pratique contient 100 gants ambidextres (taille XL = 90 ct.)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE classe I, EPI catégorie III |
Classification | Testés et certifiés conformes à la norme 1935 / 2004 |
Coating Material | Intérieur lisse, doigts texturés sur l’extérieur |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Doigts texturés |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Caoutchouc |
Poudré | Poudré |
Dimensions | L |