Learn More
SemperIt™ Gants non poudrés, avec couche intérieure, latex Semperguard™
Manufactured from high quality soft latex film. Semperit™ Semperguard™ Latex Innercoated (IC) Powder-Free Gloves are available in lightly powdered and powder-free styles.
Marque: SemperIt™ 3000001293
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Gants, latex, jetables, Semperguard, EPI catégorie III• Fabriqués à partir d’un film en latex doux de haute qualité et disponible en
• Versions légèrement poudrée ou non poudrée. Les gants légèrement poudrés ont une surface extérieure microrugueuse et les gants non poudrés ont une surface extérieure texturée spéciale pour une meilleure préhension, en particulier en conditions mouillées. Les gants non poudrés ont un revêtement intérieur synthétique qui facilite l’enfilage. Ambidextre, avec bords des poignets roulés, épaisseur de 0,34mm au niveau de la paume et AQL de 1,5. Longueur 240mm
Spécification
CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III | |
Naturel | |
Ambidextres | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
Adaptés au contact avec les denrées alimentaires | |
90/paquet | |
240 mm |
Intérieur lisse, extérieur texturé | |
Oui | |
Caoutchouc | |
X-Large | |
0,24 mm | |
Roulé | |
18/14 MPa |