Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation SemiChill avec compresseur d’air
La température de fonctionnement est comprise entre +5 et +35°C. Les bains réfrigérants à recirculation SemiChill Julabo™ avec compresseur d’air peuvent être modifiés pour offrir des capacités de chauffage pouvant atteindre 5 kW.
Marque:  Julabo™ 950005007P3H0
Code produit. 11934838
  • 19205.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Compacts, sans ventilation latérale
  • Poignées et roulettes pour un déplacement facile
  • Interrupteur d’alimentation secteur de qualité industrielle et arrêt d’urgence
  • Manomètre
  • Indicateur de niveau de liquide
  • Orifice de remplissage frontal
  • Faible niveau sonore
  • Régulation de la température PID
  • Étalonnage ATC3C à 3 points
  • Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide
  • Fonctions d’avertissement et de sécurité
  • La conception modulaire permet la sélection entre différentes options
  • Modèle à refroidissement à air
Spécification
Spécification
43 à 60 L
1,2 kW à -10°C, 2,5 kW à 0°C, 5 kW à 20°C (milieu éthanolique)
Pour les applications industrielles
12 kW
SC5000A
± 0,1°C
59 cm
153 kg
230 V
CE, classification III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
33 l/min
5 à 40°C
50,8 psi
R404A
67 cm
112 cm
3 x 230 V 60 Hz 20 A
60 Hz