Learn More
Hellma Semi-micro cuves, 104-QS (paire)
Cuves en verre de quartz Suprasil™ haute pureté avec couvercles en PTFE.
Marque:  Hellma 104-10-K-40
Code produit. 15970411
  • 448.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Plage UV/VIS
  • Cellule d’absorption
  • Comprend des couvercles en PTFE
Spécification
Spécification
1,4 ml
PTFE
Couvercles en PTFE
10 mm
Quartz QS-Suprasil
Épaisseur de la couche : 10 mm
2 /boîte, paire appariée
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hellma Semi-micro cuves, 104-QS (paire) > Longueur du trajet optique : 10 mm