Learn More
Brady™ Fil et marqueur de câble MiniMark™ en vinyle auto-laminé
This Self-laminating Vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker is made of conformable material designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables.
Marque: Brady™ 710116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Features a white printable area with clear ''tail'' that wraps around marker.
- The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
- This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
RoHS, directive 2002/95/CE | |
Acrylique | |
Mat | |
Vinyle | |
Marqueur de fils et de câbles auto-laminants | |
Imprimante MiniMark | |
1000 Labels/Box | |
38,1 x 19 mm (l x H) | |
–40°C à +70°C | |
0.004 in. | |
63,50 x 38,10 mm | |
63.5 mm | |
38,1 mm | |
19,05 mm |
Marqueurs de fils et de câbles auto-laminants MiniMark | |
Blanc, Transparent | |
Label | |
Thermal Transfer | |
Le B-427 est un excellent matériau pour l’identification des fils et des câbles. Ce matériau offre une excellente clarté, conformabilité et est auto-extinguible. Le B-427 a une excellente résistance à l’eau et à l’huile | |
-70°C | |
1000/Bte | |
-94°F to +158°F | |
Résistance à la traction et à l’élongation de 12 lb/po. (210 N/100 mm), 152 %, 11 lb/po. (193 N/100 mm), 195 % | |
25 mm | |
2.5 in. | |
1.5 in. | |
0.75 in. | |
de 14,20 à 6,70 mm |