Learn More
Acide sélénieux, pur, Fisher Chemical
Code produit. 10264300
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point de fusion 70°C
CAS 7783-00-8
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire H2O3Se
Numéro MDL MFCD00011331
Synonyme selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
Clé InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Se](O)=O
Nom IUPAC acide sélénique
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
CID PubChem 1091
ChEBI CHEBI:26642
Poids de la formule 128.97g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 2.7mbar 15
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide sélénieux
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.