Learn More
Sulfure de sélénium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
35.60€ - 392.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7488-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | S2Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.09 |
Numéro MDL | MFCD00011227 |
Clé InChI | JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium |
CID PubChem | 24087 |
Nom IUPAC | thione |
SMILES | S=[Se]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068104.06 |
5 g |
35.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068104.18 |
50 g |
120.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068104.30 |
250 g |
392.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Selenium sulfide is used as an antifungal agent to treat dandruff, seborrheic dermatitis, eborrhea and tinea versicolor. It is the active component in shampoos as an antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7488-56-4 | |
143.09 | |
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N | |
24087 | |
S=[Se]=S |
S2Se | |
MFCD00011227 | |
selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium | |
thione |
Spécification
(decomposition) | |
<100°C | |
Rouge à marron | |
97% | |
MFCD00011227 | |
Insoluble in water. | |
S=[Se]=S | |
143.09 | |
143.09 |
Selenium sulfide | |
7488-56-4 | |
Poudre | |
S2Se | |
selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium | |
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N | |
thione | |
24087 |
Sécurité et traitement
P262-P264b-P270-P280-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-303-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only