Learn More
Sulfure de sélénium, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11370208
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7488-56-4
Formule moléculaire S2Se
Poids moléculaire (g/mol) 143.09
Numéro MDL MFCD00011227
Clé InChI JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
CID PubChem 24087
Nom IUPAC thione
SMILES S=[Se]=S
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Selenium sulfide
Point de fusion <100°C
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 94%
Informations sur la solubilité Insoluble in water,in dilute HCl
Poids de la formule 143.09