Learn More
Étalon de sélénium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
72.35€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.97 |
Numéro MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
Clé InChI | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
Nom IUPAC | sélénium |
SMILES | [Se] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10050432
|
SPEX Certiprep
PLSE2-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
72.35€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10385692
|
SPEX Certiprep
PLSE2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
142.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Se | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
6326970 | |
sélénium |
Spécification
Assurance Grade Selenium Standard | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
Matrix Concentration Réf.N° 2 à 5 % HNO3 1 000 μg/ml PLSE2-2Y, -2T, -2X 10 000 PLSE2-3Y, -3 X. |
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Se | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
sélénium | |
6326970 | |
Assurance | |
2% HNO3 |
Sécurité et traitement
Danger: Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dusts or mists. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
- 1000
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, selenium
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire