Learn More
Sélénium, solution étalon de plasma, Specpure™, Se 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
86.13€ - 318.59€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00134090
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11317947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014381.AD
50 mL
86.13€
50mL
11327947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014381.AE
100 mL
124.62€
100mL
11400420
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014381.AP
500 mL
318.59€
500mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00134090
Spécification
Selenium plasma standard solution
Se 10000μg/mL
UN3264
Liquide
Se in 5% HNO3
MFCD00134090
Specpure™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante