Learn More
Selenium(IV) oxychloride, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10577943
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 180.0°C
Nom chimique ou matériau Selenium(IV) oxychloride
Point de fusion 9.0°C
Note relative au nom 97%
CAS 7791-23-3
Couleur Jaune
Forme physique Liquid
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire Cl2OSe
Formule linéaire SeOCl2
Numéro MDL MFCD00016327
Synonyme selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Se](Cl)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 165.87
CID PubChem 24647
Poids de la formule 165.86
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.43
Densité 2.4300g/mL