Learn More
Oxyde de sélénium(IV), 99,4 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
60.60€ - 227.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-08-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.97 |
Numéro MDL | MFCD00003562 |
Clé InChI | JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
CID PubChem | 24007 |
SMILES | O=[Se]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012358.22 |
100 g |
60.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012358.36 |
500 g |
227.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the manufacture of other selenium compounds. Selenium dioxide is an oxidizing agent mostly used in the allylic oxidation of alkenes to produce allylic alcohols. It is used in creating colorless glass and toner in photographic developing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-08-4 | |
110.97 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
24007 |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
O=[Se]=O |
Spécification
Selenium(IV) oxide | |
7446-08-4 | |
Poudre ou grumeau | |
O2Se | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
dioxyde de sélénium | |
24007 | |
Odorless |
340°C to 350° (sublimation) | |
Blanc | |
99.4% (Metals Basis) | |
MFCD00003562 | |
Partially soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Soluble in concentrated sulfuric acid. | |
O=[Se]=O | |
110.97 | |
110.96 | |
3.95 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l’utilisationEn cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (et lui montrer l’étiquette si possible).Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.Éviter le rejet dans l’environnement.
P201-P202-P261-P262-P264b-P270-P280-P285-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P363-P501c
H301-H310+H330-H314-H341-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-194-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VS8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only