Learn More
Chlorure de sélénium(IV), 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
134.00€ - 448.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-03-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.771 |
Numéro MDL | MFCD00011225 |
Clé InChI | LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g |
CID PubChem | 66205 |
SMILES | Cl[Se](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013096.14 |
25 g |
134.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013096.22 |
100 g |
448.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the synthesis of other selenium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10026-03-6 | |
220.771 | |
LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N | |
66205 |
Cl4Se | |
MFCD00011225 | |
selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g | |
Cl[Se](Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Selenium(IV) chloride | |
10026-03-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011225 | |
14,8438 | |
Decomposes in water and moist air; Insoluble in liquid bromine; Sublimes when heated | |
Cl[Se](Cl)(Cl)Cl | |
66205 | |
99.5% | |
1.807 | |
2.600 g/mL |
(sublimation) | |
Grumeaux | |
Cl4Se | |
UN2923 | |
selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g | |
LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N | |
220.771 | |
220.77 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-053-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only