Learn More
Bromure de sélénium(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
55.70€ - 220.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-65-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Br4Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 398.587 |
Numéro MDL | MFCD00049766 |
Clé InChI | VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g |
CID PubChem | 82246 |
SMILES | [Se](Br)(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470251
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040240.06 |
5 g |
55.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040240.14 |
25 g |
220.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-65-3 | |
398.587 | |
VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N | |
82246 |
Br4Se | |
MFCD00049766 | |
selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g | |
[Se](Br)(Br)(Br)Br |
Spécification
Selenium(IV) bromide | |
7789-65-3 | |
Br4Se | |
UN2923 | |
selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g | |
VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N | |
398.587 | |
398.6 | |
Moisture sensitive |
70°C to 80°C (decomposition) | |
Poudre | |
MFCD00049766 | |
14,8437 | |
Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide | |
[Se](Br)(Br)(Br)Br | |
82246 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-181-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only