Learn More
Oxyde de dichlorure de sélénium, 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344789
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
Selenium(IV) chloride oxide is used as a polar solvent for synthetic phenolic resins. It is also used to prepare selenium oxybromide and selenium nitride. It acts as a chlorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-23-3
Formule moléculaire Cl2OSe
Poids moléculaire (g/mol) 165.87
Numéro MDL MFCD00016327
Clé InChI LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
CID PubChem 24647
SMILES O=[Se](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 176.4°C
Nom chimique ou matériau Selenium dichloride oxide
Point de fusion 8.5°C
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 25 mL
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2879
Merck Index 14,8435
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene.
Poids de la formule 165.87
Pourcentage de pureté 99%
Indice de réfraction 1.651
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.42 g/mL