Learn More
Sélénium, solution étalon AAS, Se 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
35.40€ - 82.30€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.97 |
Numéro MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
Clé InChI | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
Nom IUPAC | sélénium |
SMILES | [Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088094.AE |
100 mL |
35.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088094.AP |
500 mL |
82.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
6326970 | |
sélénium |
Spezifikation
Selenium | |
Se 1000μg/mL | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
17mm Hg at 20°C |
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Se | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
sélénium | |
6326970 | |
Acide nitrique :5 % ; Sélénium :0,1 % ; eau :94,9% | |
Liquide |
Sicherheit und Handhabung
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only