Learn More
Sélénium, 99+ %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
112.56€ - 353.76€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-49-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.97 |
Numéro MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
Clé InChI | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray |
CID PubChem | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
Nom IUPAC | sélénium |
SMILES | [Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10289700
|
Thermo Scientific Acros
419271000 |
100 g | Flacon en verre |
112.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10764014
|
Thermo Scientific Acros
419275000 |
500 g | Flacon en verre |
353.76€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-49-2 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
6326970 | |
sélénium |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Spécification
685°C | |
217°C | |
7782-49-2 | |
Poudre | |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
15, 8568 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid,slightly soluble in diehtyl ether,almost insoluble in carbon disulfide,insoluble in ethanol | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
≥99% | |
4.81 |
Selenium | |
<325 mesh | |
Blanc crème à blanc | |
99% min | |
Se | |
01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281 | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
sélénium | |
6326970 | |
78.96 | |
0.5% max | |
4.8100g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
- Selenium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only