Learn More
Sélénium, + de 99,5 %, poudre, calibre 200, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15634454
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-49-2
Formule moléculaire Se
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
CID PubChem 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nom IUPAC sélénium
SMILES [Se]
Spécification
Point d’ébullition 685.0°C
Nom chimique ou matériau Selenium
Point de fusion 217.0°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Solution
Quantité 1 kg
Formule linéaire Se
Fieser 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Merck Index 158,568
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid, slightly soluble in diehtyl ether, almost insoluble in carbon disulfide, insoluble in ethanol
Poids de la formule 78.96
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.81
Densité 4.8100 g/mL