Learn More
Acide sélénique, 40 % de solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
273.36€ - 1044.20€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-08-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00012191 |
Synonyme | selenic vi acid, h2seo4, unii-hv0y51nc4j, hv0y51nc4j, hsdb 675, dihydroxidodioxidoselenium, h2so4e, aq. soln., seo2 oh 2 |
ChEBI | CHEBI:18170 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018851.22 |
100 g |
273.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018851.36 |
500 g |
1044.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Selenic acid is used as an oxidizing agent. Its derivative sodium selenate is used in the preparation of glass and animal feeds. It acts as an analytical reagent and also used for the preparation of other selenium salts such as gold(III) selenate. Further, it reacts with fluorosulfuric acid to get selenoyl fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-08-6 | |
MFCD00012191 | |
selenic vi acid, h2seo4, unii-hv0y51nc4j, hv0y51nc4j, hsdb 675, dihydroxidodioxidoselenium, h2so4e, aq. soln., seo2 oh 2 | |
CHEBI:18170 |
Spécification
Selenic acid | |
Incolore | |
K2O4Se | |
MFCD00012191 | |
14,8429 | |
Miscible with sulfuric acid. Immiscible with ammonia. | |
O[Se](=O)(=O)O | |
221.16 | |
CHEBI:18170 | |
40% aq. soln. |
7783-08-6 | |
Liquide | |
H2SeO4 | |
UN2922 | |
selenic vi acid, h2seo4, unii-hv0y51nc4j, hv0y51nc4j, hsdb 675, dihydroxidodioxidoselenium, h2so4e, aq. soln., seo2 oh 2 | |
YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L | |
Acide sélénique | |
1089 | |
144.97 (Anhydrous) | |
1.41 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-979-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only