Learn More
BINDER™ Accessoires de clayette-grille
S’utilise avec : KB 23, KB 53, KB 115, FD 23, FED 400, FP 53, FP 115, FP 240, FP 400, FP 720, M 53, M115, M 240, M 400, M 720
Marque:  BINDER™ 8012-0531
Code produit. 15641776
  • 130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un ensemble de quatre fixations pour garantir une sécurité supplémentaire
  • Élément de fixation pour racks
Spécification
Spécification
Accessoires de clayette-grille - Fixations supplémentaires pour clayettes-grilles (1 jeu de 4 pièces)
Steel
1 kit de quatre fixations
KB 23, KB 53, KB 115, FD 23, FED 400, FP 53, FP 115, FP 240, FP 400, FP 720, M 53, M115, M 240, M 400, M 720
Accessoire, fixations de rack