Learn More
3M™ Lunettes de sécurité série SF600 avec insert en mousse SecureFit™
Description
- Verres de classe optique 1 pour une utilisation prolongée
- La conception offre une excellente couverture et un grand champ de vision grâce aux deux verres à demi-monture
- Protection contre le rayonnement ultraviolet (UV) conformément aux normes européennes
- Poids : 27 g
- Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un port sûr et confortable
- Plaquettes nasales douces pour le confort de port
- Revêtement anti-buée Scotchguard supérieur
- Insert en mousse inclus
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée |
Teinte de la lentille | Gray |
Couleur de la monture | Gris |
Comprend | Foam insert |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Protection UV | Oui |