Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 400X
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X sont dotées de verres à monture percée et de larges branches flexibles pour une protection latérale solide.
16.40€ - 20.00€
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE
Style des branches Technologie de temple de diffusion de pression
Lens Material Polycarbonate
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur de la monture Teinte de la lentille LensType Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur de la monture Teinte de la lentille LensType Prix Quantité et disponibilité  
16416380
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100185268
Vert, transparent Clear
19.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16426380
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100185269
Bleu, gris Clear
19.70€
1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16446380
Afficher les documents
3M™
7100185278
Bleu, gris Gris
20.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16466380
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100185289
Bleu, gris Gris clair, Intérieur / extérieur
20.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16486380
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100185292
Noir Orange, Miroir
19.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16476380
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100185291
Jaune, noir Ambré
19.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16436380
Afficher les documents
3M™
7100185277
Vert, noir Transparent N/A N/A N/A
16406380
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100185109
Noir Vermillon
20.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
Description
  • Lunettes de sécurité avec technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour plus de confort
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
  • Points de contact aux branches rembourrés pour un confort accru sur les oreilles
  • Pont de nez souple pour un ajustement plus confortable
  • Le protecteur frontal profilé offre une couverture supplémentaire contre les particules volantes
  • Les propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures répondent aux exigences de marquage K&N de la norme EN166
  • Marquage de monture : Série SF400, 3M EN166 FT
Spécification
Spécification
Approuvé CE
Technologie de temple de diffusion de pression
Polycarbonate
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 400X