Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 100
Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 100 sont dotées d’une forme de verre élégante et de type sportif associée à une conception de branches brevetée qui s’ajuste automatiquement à différentes tailles de tête pour offrir un ajustement élégant et confortable pendant une longue période.
7.00€ - 152.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 166:2001 |
---|---|
Type de produit | Lunettes de protection |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Protection UV | UV400 |
Code produit | Marque | Modèle | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17324680
|
3M™
7100243969 |
SF103AF-BLU-EU | Anti-buée, Anti-rayures |
8.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17324690
|
3M™
7100244046 |
SF101AS-BLK-EU | Anti-rayures |
122.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17334690
|
3M™
7100244047 |
SF101AS-BLU-EU | Anti-rayures |
7.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17344690
|
3M™
7100244048 |
SF102AF-BLU-EU | Anti-buée, Anti-rayures |
9.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17354690
|
3M™
7100244060 |
SF101AF-BLK-EU | Anti-buée, Anti-rayures |
152.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17364690
|
3M™
7100244061 |
SF107AF-BLU-EU | Anti-buée, Anti-rayures |
9.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17384690
|
3M™
7100244064 |
SF101AF-BLU-EU | Anti-buée, Anti-rayures |
8.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Gamme économique de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ robustes
- La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit de 3M™ est dotée de nervures à fentes qui offrent une égalisation de pression confortable. Les branches se fléchissent et s’ajustent à la taille de la tête du porteur
- Conception enveloppante fine pour un meilleur look sur les petits visages
- Offre économique en vrac (lot de 5) disponible (monture noire uniquement)
- La conception de branches plate et flexible s’associe bien aux bouchons d’oreille 3M™
- La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
- Faciles à nettoyer
Spécification
EN 166:2001 | |
Lunettes de protection | |
Polycarbonate | |
UV400 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 100