Learn More
Sartorius™ Balance de précision Secura™
Dotée d’un système de protection intégré garantissant fiabilité totale et respect des réglementations.
Marque: Sartorius™ SECURA612-1CEU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSystèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour une précision optimale en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpressions conformes aux BPL / BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug and Work (connectez-vous et travaillez) à l’imprimante Sartorius/li/ulSpécification
Transfert de données direct vers le PC, Plug and Play vers l'imprimante Sartorius | |
Écran tactile couleur | |
Adaptateur électrique universel, couvercle d'utilisation, guide d'application, couvercle anti-poussière pour les balances analytiques et anneau de Chambre de pesée pour les balances de 0,1 mg. | |
20 mg | |
10 mg | |
Balance de précision | |
180 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz |
610 g | |
10 mg | |
Support de niveau en temps réel | |
612 | |
1 seconde | |
360 x 218 x 94 mm | |
Échantillon : 8,2 g |