Learn More
Sec-Butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10026193
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13952-84-6
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00008094
Clé InChI BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
CID PubChem 24874
ChEBI CHEBI:74526
Nom IUPAC butan-2-amine
SMILES CCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butylamine
Point de fusion -104.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7200g/mL
Point d’ébullition 63.0°C
Point d’éclair −19°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(NH2)CH3
Indice de réfraction 1.3920 to 1.3960
Quantité 500 mL
Beilstein 04,16
Merck Index 15,1546
Gravité spécifique 0.72
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide