Learn More
Chlorure de sébacoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
35.90€ - 317.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-19-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.136 |
Numéro MDL | MFCD00000770 |
Clé InChI | WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride |
CID PubChem | 66072 |
Nom IUPAC | Dichlorure de décanedioyl |
SMILES | C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11412337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14226.14 |
25 g |
35.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14226.22 |
100 g |
94.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14226.36 |
500 g |
317.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de sébacoyle est utilisé dans la synthèse du polymère de nylon-6,10 en réagissant avec l’hexaméthylènediamine. Il est également utilisé pour préparer l’ester bis-(3-diméthylamino-propyl) d’acide décanedioïque en présence de triéthylamine comme catalyseur. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique. Il participe à la production de microcapsules en polyamide par polycondensation de la p-phénylènediamine avec du chlorure de sébacoyle à l’aide d’un agent de réticulation de diéthylènetriamine (DETA) et d’acide oléique comme plastifiant.
Solubilité
Miscible aux hydrocarbures et aux éthers.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’eau, les acides, les bases, les amines, les alcools et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
111-19-3 | |
239.136 | |
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N | |
66072 | |
C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl |
C10H16Cl2O2 | |
MFCD00000770 | |
sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride | |
Dichlorure de décanedioyl |
Spécification
Sebacoyl chloride | |
-5°C | |
161°C (14 mmHg) | |
Acrid | |
1.468 | |
UN2922 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with hydrocarbons and ethers. | |
C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl | |
239.136 | |
239.14 |
111-19-3 | |
1.121 | |
165°C (329°F) | |
C10H16Cl2O2 | |
MFCD00000770 | |
1365665 | |
sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride | |
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlorure de décanedioyl | |
66072 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H310-H314-H318-H302
Mortel par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H310-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-843-4
missing translation for 'rtecsNumber' : HD8454250
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only