Learn More
Chlorure de sebacoyle, 92 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de sebacoyle, 92 %, C10H16Cl2O2, numéro CAS-111-19-3, chlorure d’acide décanedioïque, chlorure de sebacoyl, cp, chlorure d’octane-1,8-dicarbonyle, chlorure de sebacyle, dichlorure de sebacoyl, dichlorure d’acide sebacique, chlorure de sebacoyl, chlorure de sebacoyl, acmc-1byrk, chlorure de décanedioyl, 500 g, 90 % min (GC)
53.70€ - 258.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-19-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.14 |
Numéro MDL | MFCD00000770 |
Clé InChI | WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride |
CID PubChem | 66072 |
Nom IUPAC | Dichlorure de décanedioyl |
SMILES | C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10668313
|
Thermo Scientific Acros
294900500 |
50 g | Flacon en verre |
53.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10422261
|
Thermo Scientific Acros
294902500 |
250 g | Flacon en verre |
171.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15790849
|
Thermo Scientific Acros
294905000 |
500 g | Flacon en verre |
258.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-19-3 | |
239.14 | |
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N | |
66072 | |
C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl |
C10H16Cl2O2 | |
MFCD00000770 | |
sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride | |
Dichlorure de décanedioyl |
Spécification
Sebacoyl chloride | |
-2.5°C | |
1.1210g/mL | |
>110°C | |
90% min. (GC) | |
ClCO(CH2)8COCl | |
MFCD00000770 | |
1.121 | |
Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers | |
C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl | |
239.14 | |
239.14 | |
Technique |
111-19-3 | |
Blanc à beige | |
220.0°C (75.0 mmHg) | |
Authentique | |
C10H16Cl2O2 | |
1.4670 to 1.4700 | |
02, 719 | |
sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride | |
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlorure de décanedioyl | |
66072 | |
92% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-843-4
missing translation for 'rtecsNumber' : HD8454250
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit peut développer une certaine turbidité ou des précipités
RUO – Research Use Only