Learn More
Sampling Systems™ Ensemble de manchons d’étanchéité
Le kit de manchons d’étanchéité pour Sampling Systems™ est conçu pour permettre le vidage d’un échantillonneur de poche.
15.90€ - 27.40€
Spécification
Matériau Polyéthylène
Comprend Jeu de 3 manchons pour échantillonneur
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15859391
Afficher les documents Détails de la promotion
Sampling Systems™
8005A-01
25 mm
15.90€
1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15869391
Afficher les documents Détails de la promotion
Sampling Systems™
8005A-02
40 mm
27.40€
1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
Description
  • Permet de vider une poche à la fois
  • Il vous suffit de le clipser pour le couvrir
  • Facile à retirer
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Jeu de 3 manchons pour échantillonneur